2,4,5-Trifluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
526541-5G
SIAL526541-5GEA
22.7
EUR
SIAL526541-5G
2,4,5-Trifluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trifluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₅F₃O Molecular Weight: 162,11 g/mol |
MDL:
MFCD00061206 CAS-Nummer: 144284-25-3 |