3-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
526592-1G
SIAL526592-1GEA
40.2
EUR
SIAL526592-1G
3-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₂O Molecular Weight: 176,55 g/mol |
MDL:
MFCD01631323 CAS-Nummer: 190011-87-1 |