6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
526622-5G
SIAL526622-5GEA
87
EUR
SIAL526622-5G
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
6-Chlor-2-fluor-3-methylbenzaldehyd
Formel:
C₈H₆ClFO Molecular Weight: 172,59 g/mol |
MDL:
MFCD01631370 CAS-Nummer: 286474-59-7 |