Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
526797-100ML
SIAL526797-100MLEA
335
EUR
SIAL526797-100ML
Cyclopropylmagnesiumbromid 0.5 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylmagnesiumbromid
Formel:
C₃H₅BrMg Molecular Weight: 145,28 g/mol |
MDL:
MFCD00672094 CAS-Nummer: 23719-80-4 |