1,3-Hexadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

527408-1G
SIAL527408-1GEA 137 EUR
SIAL527408-1G
1,3-Hexadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,3-Hexadien (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₀
MDL: MFCD00009385
CAS-Nummer: 592-48-3
EINECS: 209-759-4
UN: 2458
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR