3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, Ethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
527548-1G
SIAL527548-1GEA
34
EUR
SIAL527548-1G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ Molecular Weight: 276,136 g/mol |
MDL:
MFCD03093896 CAS-Nummer: 269410-00-6 |