(E)-α,β-Styroldiboronsäurebis(pinakol)ester, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

527572-1G
SIAL527572-1GEA 95.2 EUR
SIAL527572-1G
(E)-α,β-Styroldiboronsäurebis(pinakol)ester, Sigma-Aldrich®
(E)-α,β-Styroldiboronsäurebis(pinakol)ester
Formel: C₂₀H₃₀B₂O₄
Molecular Weight: 356,08 g/mol
MDL: MFCD02683500
CAS-Nummer: 173603-23-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR