(Z)-Stilbendiboronsäurebis(pinakol)ester, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

527580-1G
SIAL527580-1GEA 95.8 EUR
SIAL527580-1G
(Z)-Stilbendiboronsäurebis(pinakol)ester, Sigma-Aldrich®
(Z)-Stilbendiboronsäurebis(pinakol)ester
Formel: C₂₆H₃₄B₂O₄
Molecular Weight: 432,18 g/mol
MDL: MFCD02683500
CAS-Nummer: 221006-76-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR