4-Ethylbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
p-Ethylbenzonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
527726-1ML
SIAL527726-1MLEA
58.4
EUR
SIAL527726-1ML
4-Ethylbenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Ethylbenzonitril
Formel:
C₉H₉N Molecular Weight: 131,18 g/mol |
MDL:
MFCD00016383 CAS-Nummer: 25309-65-3 EINECS: 246-811-5 |