(R,R)-(-)-2,5-Hexandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R,R)-(-)-2,5-Dihydroxyhexan
52792-1G
SIAL52792-1GEA
129
EUR
SIAL52792-1G
(R,R)-(-)-2,5-Hexandiol, Sigma-Aldrich®
(R,R)-(-)-2,5-Hexandiol
Formel:
C₆H₁₄O₂ Molecular Weight: 118,18 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00142339 CAS-Nummer: 17299-07-9 |