6-Chlornicotinoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528102-25G
SIAL528102-25GEA
118
EUR
SIAL528102-25G
6-Chlornicotinoylchlorid, Sigma-Aldrich®
6-Chlornicotinoylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₂NO Molecular Weight: 176,00 g/mol |
MDL:
MFCD00051775 CAS-Nummer: 58757-38-3 UN: 3261 ADR: 8,II |