3-Ethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528234-5ML
SIAL528234-5MLEA
114
EUR
SIAL528234-5ML
3-Ethoxybenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Ethoxybenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol |
MDL:
MFCD00016864 CAS-Nummer: 71648-21-0 EINECS: 275-749-1 |