2-Methoxy-1-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528382-1G
SIAL528382-1GEA
134
EUR
SIAL528382-1G
2-Methoxy-1-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-1-naphthoesäure
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202,206 g/mol |
MDL:
MFCD00021532 CAS-Nummer: 947-62-6 EINECS: 213-429-5 |