3-Ethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528498-10G
SIAL528498-10GEA
160
EUR
SIAL528498-10G
3-Ethoxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Ethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol |
MDL:
MFCD00016517 CAS-Nummer: 621-51-2 EINECS: 210-690-7 |