3-Methoxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Methoxynaphthalene-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528544-1G
SIAL528544-1GEA
189
EUR
SIAL528544-1G
3-Methoxy-2-naphthoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Methoxy-2-naphthoesäure
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202,2060 g/mol |
MDL:
MFCD00094168 CAS-Nummer: 883-62-5 EINECS: 212-932-7 |