Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528781-25G
SIAL528781-25GEA
766
EUR
SIAL528781-25G
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,21 g/mol |
MDL:
MFCD00082710 CAS-Nummer: 3556-83-0 |