5-Brom-2-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

528870-25G
SIAL528870-25GEA 59 EUR
SIAL528870-25G
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₄BrFO
Molecular Weight: 203,01 g/mol
Siedepunkt: 229 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00070755
CAS-Nummer: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR