2-Brom-5-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528900-25G
SIAL528900-25GEA
41.9
EUR
SIAL528900-25G
2-Brom-5-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-fluoranilin
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190,01 g/mol |
MDL:
MFCD00070750 CAS-Nummer: 1003-99-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |