4-Fluor-2-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528943-5G
SIAL528943-5GEA 105 EUR
SIAL528943-5G
4-Fluor-2-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MDL: MFCD00070797
CAS-Nummer: 450-93-1