Methyl-2-fluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluorbenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528951-5G
SIAL528951-5GEA
63.5
EUR
SIAL528951-5G
Methyl-2-fluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 g/mol |
MDL:
MFCD00017913 CAS-Nummer: 394-35-4 EINECS: 206-894-0 |