2-Brom-5-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
528978-5G
SIAL528978-5GEA 71.8 EUR
SIAL528978-5G
2-Brom-5-fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MDL: MFCD00142872
CAS-Nummer: 94569-84-3