2-Fluor-p-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Fluor-4-anisaldehyd, 2-Fluor-4-methoxybenzaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
528986-25G
SIAL528986-25GEA
168
EUR
SIAL528986-25G
2-Fluor-p-anisaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-p-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 g/mol |
MDL:
MFCD00236679 CAS-Nummer: 331-64-6 |