Ethyl-3-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

528994-25G
SIAL528994-25GEA 50.4 EUR
SIAL528994-25G
Ethyl-3-iodbenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-iodbenzoat
Formel: C₉H₉IO₂
Molecular Weight: 276,07 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,66 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044769
CAS-Nummer: 58313-23-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR