2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Hydroxy-6-methyl-3-nitro-2-pyridon, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-3-nitropyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
529001-25G
SIAL529001-25GEA
209
EUR
SIAL529001-25G
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picolin, Sigma-Aldrich®
2,4-Dihydroxy-3-nitro-6-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₄ Molecular Weight: 170,12 g/mol |
MDL:
MFCD00167612 CAS-Nummer: 4966-90-9 |