3-Chlor-5-fluoranisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-3-fluoro-5-methoxybenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
529060-10G
SIAL529060-10GEA
222
EUR
SIAL529060-10G
3-Chlor-5-fluoranisol, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-5-fluoranisol
Formel:
C₇H₆ClFO Molecular Weight: 160,58 g/mol |
MDL:
MFCD00070770 CAS-Nummer: 202925-08-4 |