2-Chlor-5-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Chlor-4-iod-2-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
529087-10G
SIAL529087-10GEA
285
EUR
SIAL529087-10G
2-Chlor-5-iodtoluol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-iodtoluol
Formel:
C₇H₆ClI Molecular Weight: 252,48 g/mol |
MDL:
MFCD03093903 CAS-Nummer: 116632-41-8 |