4-(Trifluormethylthio)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-((Trifluoromethyl)thio)benzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
529141-5G
SIAL529141-5GEA
91.7
EUR
SIAL529141-5G
4-(Trifluormethylthio)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃OS Molecular Weight: 206,19 g/mol |
MDL:
MFCD00129191 CAS-Nummer: 4021-50-5 |