3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
529206-5G
SIAL529206-5GEA
71.8
EUR
SIAL529206-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₄O Molecular Weight: 192,11 g/mol |
MDL:
MFCD00061312 CAS-Nummer: 188815-30-7 |