2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

529214-5G
SIAL529214-5GEA 187 EUR
SIAL529214-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
Siedepunkt: 118…119 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00061310
CAS-Nummer: 89763-93-9
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR