Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99,997% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

529354-50G
SIAL529354-50GEA 242 EUR
SIAL529354-50G
Ammonium magnesium phosphate hydrate ≥99,997% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Ammonium magnesium phosphate hydrate
Formel: NH₄MgPO₄·xH₂O
MDL: MFCD00050358
CAS-Nummer: 7785-21-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Linear Formula (NH₄)MgPO₄ · xH₂O
Molecular Weight 137,31 (anhydrous basis)
EC Number 232-075-2
MDL Number MFCD03427023
PubChem Substance ID 24877674
InChI Key DRMWBNMSWMDKLG-UHFFFAOYSA-L
Assay 99,997% trace metals basis
Form Solid
Synonym Phosphoric acid ammonium magnesium salt hydrate


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR