Cobalt(II)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Cobaltoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

529443-25G
SIAL529443-25GEA 772 EUR
SIAL529443-25G
Cobalt(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)oxid
Formel: CoO
Schmelzpunkt: 1933 °C
Dichte: 6,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016031
CAS-Nummer: 1307-96-6
EINECS: 215-154-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02507

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR