Certriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Essigsäure Cer(III)salz Hydrat, Cer(III)acetat Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
529559-10G
SIAL529559-10GEA
82.9
EUR
SIAL529559-10G
Certriacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Certriacetat Hydrat
Formel:
C₆H₉CeO₆·H₂O Molecular Weight: 335,266 g/mol |
MDL:
MFCD00150533 CAS-Nummer: 206996-60-3 EINECS: 208-654-0 |