Bis(triphenylphosphin)nickel(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II), Bis(triphenylphosphine)nickel(II)chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
529621-10G
SIAL529621-10GEA
132
EUR
SIAL529621-10G
Bis(triphenylphosphin)nickel(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Bis(triphenylphosphin)nickel(II)chlorid
Formel:
C₃₆H₃₂Cl₂NiP₂ Molecular Weight: 656,19 g/mol |
MDL:
MFCD00009592 CAS-Nummer: 14264-16-5 EINECS: 238-154-8 |