(E)-1-Penten-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
529907-1G
SIAL529907-1GEA
83.3
EUR
SIAL529907-1G
(E)-1-Penten-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester, Sigma-Aldrich®
(E)-1-Penten-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester
Formel:
C₁₇H₃₂B₂O₄ |
MDL:
MFCD03093909 CAS-Nummer: 307531-75-5 |