(±)-2-Chlormandelsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-2-Chlorphenylglykolsäure, (±)-2-(2-Chlorphenyl)-2-hydroxyessigsäure, (±)-2-(2-Chlorphenyl)-2-hydroxyethansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

530182-5G
SIAL530182-5GEA 113 EUR
SIAL530182-5G
(±)-2-Chlormandelsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Chlormandelsäure
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186,59 g/mol
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 85 °C
MDL: MFCD00084962
CAS-Nummer: 10421-85-9
EINECS: 233-900-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR