Methyl-3-amino-2-methylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3-amino-2-methylbenzoate, 3-Amino-o-toluic acid Methyl Ester, 3-Amino-2-methylbenzoic acid Methyl Ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
530271-25G
SIAL530271-25GEA
141
EUR
SIAL530271-25G
Methyl-3-amino-2-methylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-amino-2-methylbenzoat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol |
MDL:
MFCD00211328 CAS-Nummer: 18583-89-6 |