Propargylbromid 80% ∼9.2 mol/l in Xylol ≥80%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Brompropin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
530409-125G 530409-50G
SIAL530409-125GEA 217 EUR
SIAL530409-125G SIAL530409-50G
Propargylbromid 80% ∼9.2 mol/l in Xylol ≥80%, Sigma-Aldrich®
Propargylbromid
Formel: C₃H₃Br
Molecular Weight: 118.96 g/mol
Siedepunkt: 90
Schmelzpunkt: -43
MDL: MFCD00000241
CAS-Nummer: 106-96-7
EINECS: 203-447-1