Diphenyliodoniumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
530972-1G
SIAL530972-1GEA 174 EUR
SIAL530972-1G
Diphenyliodoniumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formel: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
MDL: MFCD00191356
CAS-Nummer: 66003-76-7