Ethyl-6-chlornicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 6-chloronicotinate
531197-25G
SIAL531197-25GEA
28.2
EUR
SIAL531197-25G
Ethyl-6-chlornicotinat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-6-chlornicotinat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,61 g/mol |
MDL:
MFCD00082739 CAS-Nummer: 49608-01-7 |