2,2-Difluor-2-(fluorsulfonyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
531413-25G
SIAL531413-25GEA
104
EUR
SIAL531413-25G
2,2-Difluor-2-(fluorsulfonyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
2,2-Difluor-2-(fluorsulfonyl)essigsäure
Formel:
C₂HF₃O₄S |
MDL:
MFCD01320807 CAS-Nummer: 1717-59-5 |