Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
531421-25G
SIAL531421-25GEA
176
EUR
SIAL531421-25G
Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl-2,2-difluor-2-(fluorsulfonyl)acetat
Formel:
C₅H₉F₃O₄SSi |
MDL:
MFCD02093343 CAS-Nummer: 120801-75-4 |