2'-Hydroxy-4'-methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
531669-10G
SIAL531669-10GEA
127
EUR
SIAL531669-10G
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₁₀O₂ Molecular Weight: 150,18 g/mol |
MDL:
MFCD00100559 CAS-Nummer: 6921-64-8 EINECS: 230-040-6 |