1-Benzyloxy-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(Benzyloxy)-4-iodobenzene, 4-Benzyloxyiodobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
532185-5G
SIAL532185-5GEA
127
EUR
SIAL532185-5G
1-Benzyloxy-4-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Benzyloxy-4-iodbenzol
Formel:
C₁₃H₁₁IO Molecular Weight: 310,13 g/mol |
MDL:
MFCD00079704 CAS-Nummer: 19578-68-8 |