1-Benzyloxy-3-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(Benzyloxy)-3-iodobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
532193-10G
SIAL532193-10GEA
228
EUR
SIAL532193-10G
1-Benzyloxy-3-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Benzyloxy-3-iodbenzol
Formel:
C₁₃H₁₁IO Molecular Weight: 310,13 g/mol |
MDL:
MFCD01318100 CAS-Nummer: 107623-21-2 |