Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Iod-2-methoxybenzoesäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
532568-25G
SIAL532568-25GEA
177
EUR
SIAL532568-25G
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Formel:
C₉H₉IO₃ Molecular Weight: 292,07 g/mol |
MDL:
MFCD00052925 CAS-Nummer: 35387-93-0 |