2-Fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

532711-5G
SIAL532711-5GEA 50.9 EUR
SIAL532711-5G
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042285
CAS-Nummer: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR