2-Brom-5-fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

532754-25G
SIAL532754-25GEA 217 EUR
SIAL532754-25G
2-Brom-5-fluorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Molecular Weight: 200,01 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142875
CAS-Nummer: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR