3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluor-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
532770-25G
SIAL532770-25GEA 235 EUR
SIAL532770-25G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluor-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexanol
Formel: C₆H₅F₉O
MDL: MFCD00039543
CAS-Nummer: 2043-47-2
EINECS: 218-050-9