4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluor-1-heptanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
532797-25G
SIAL532797-25GEA
311
EUR
SIAL532797-25G
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluor-1-heptanol, Sigma-Aldrich®
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
Formel:
C₇H₇F₉O |
MDL:
MFCD02183552 CAS-Nummer: 83310-97-8 |