Methyl-4-brom-3-methylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
532878-25G
SIAL532878-25GEA
71.8
EUR
SIAL532878-25G
Methyl-4-brom-3-methylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-brom-3-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229.07 g/mol |
MDL:
MFCD00673014 CAS-Nummer: 148547-19-7 |